Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10459.14 10459.22 10459.36
10459.14EA 45.1 EUR
10459.14 10459.22 10459.36
Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,98% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, γ-α-Phase
Purity: 99.98% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g Density: 3.965 Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,965
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356