Indium(III)oxid ≥99,994% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diindiumtrioxid, Indiumtrioxid
11853.09
11853.18
11853.30
11853.09EA
122
EUR
11853.09
11853.18
11853.30
Indium(III)oxid ≥99,994% (Metall-Basis)
Indium(III)oxid
Purity: 99.994%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formel:
In₂O₃ Schmelzpunkt: 850 °C Dichte: 7,18 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011060 CAS-Nummer: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |