Triisopropylborat 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
ortho-Borsäuretriisopropylester
188740800
188747500
ACRO188740800EA
55.2
EUR
ACRO188740800
ACRO188747500
Triisopropylborat 98+%
Triisopropylborat
Formel:
C₉H₂₁BO₃ Molecular Weight: 188,07 g/mol Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,814 g/cm³ Flammpunkt: 17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008872 CAS-Nummer: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |