Triisopropylborat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ortho-Borsäuretriisopropylester
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
A17592.0FEA 734 EUR
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
Triisopropylborat ≥98%
Triisopropylborat
Purity: 98+% CAS No.: 5419-55-6 Molecular Formula: C9H21BO3 Formula Weight: 188.08 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Alcohol-like Melting Point: -59° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1701469 UN No.: 2616 MDL No.: MFCD00008872
Formel: C₉H₂₁BO₃
Molecular Weight: 188,07 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,815
Flammpunkt: 17 °C (62 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008872
CAS-Nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II