Triisopropylborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Borsäuretriisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41264.0100
8.41264.0500
8.41264.0050
8.41264.9047
8.41264.0100EA
65.4
EUR
8.41264.0100
8.41264.0500
8.41264.0050
8.41264.9047
Triisopropylborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triisopropylborat
Formel:
C₉H₂₁BO₃ Molecular Weight: 188,07 g/mol Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008872 CAS-Nummer: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 188.07 g/mol |
Boiling Point | 139 - 141 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 75 hPa (100 °C) |
Flash Point | 25.5 °C |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |