Triisopropylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: ortho-Borsäuretriisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
197335-750G 197335-80G
SIAL197335-750GEA 266 EUR
SIAL197335-750G SIAL197335-80G
Triisopropylborat, Sigma-Aldrich®
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Molecular Weight: 188,07 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008872
CAS-Nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II