Triethylborat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18728.0F
A18728.AE
A18728.AP
A18728.0FEA
541
EUR
A18728.0F
A18728.AE
A18728.AP
Triethylborat ≥97%
Triethylborat
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Formel:
C₆H₁₅BO₃ Siedepunkt: 117…118 °C Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,858 Flammpunkt: 11 °C (51 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012846 CAS-Nummer: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |