Aluminiumhydroxid, Pulver, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: wasserhaltiges Aluminiumoxid
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 87.8 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Aluminiumhydroxid, Pulver, reinst
Aluminiumhydroxid
Formel: Al(OH)₃
Molecular Weight: 78 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %