Aluminiumhydroxid, feines Pulver
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserhaltiges Aluminiumoxid
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 42.5 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Aluminiumhydroxid, feines Pulver
Aluminiumhydroxid
Formel: Al(OH)₃
Molecular Weight: 78 g/mol
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342