ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B2645-1000TAB B2645-100TAB
SIALB2645-1000TABEA 750 EUR
SIALB2645-1000TAB SIALB2645-100TAB
ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM