Diindiumtriselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Indium(III)selenid
88280.06 88280.14
88280.06EA 161 EUR
88280.06 88280.14
Diindiumtriselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Diindiumtriselenid
Purity: 99.99% CAS No.: 12056-07-4 Molecular Formula: In2Se3 Formula Weight: 466.52 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.67 Melting Point: ca 890° MDL No.: MFCD00016147
Formel: In₂Se₃
Schmelzpunkt: ∼ 890 °C
Dichte: 5,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016147
CAS-Nummer: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
UN: 3283
ADR: 6.1,III