Aluminiumsulfat, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum sulphate
unter Argon abgefüllt
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
44563.06EA 50.9 EUR
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
Aluminiumsulfat, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminium sulphate
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-01-3 Molecular Formula: Al2(SO4)3 Formula Weight: 342.15 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.71 pH: 3.5 Melting Point: 770° Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00003423
Formel: Al₂O₁₂S₃
Molecular Weight: 342,15 g/mol
Schmelzpunkt: 770 °C
Dichte: 2,71
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 14,366