Aluminiumsulfat Octadecahydrat, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO123680010EA 63.3 EUR
ACRO123680010 ACRO123680100 ACRO123680025
Aluminiumsulfat Octadecahydrat, reinst
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Molecular Weight: 666,43 g/mol
Schmelzpunkt: 86 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/26/18570926.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 110.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %