Aluminiumsulfat Octadecahydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
100103MEA 213 EUR
100103M 10010DF
Aluminiumsulfat Octadecahydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Die Zusammensetzung des Materials kann zwischen 16- und 18-Hydrat variieren.
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Molecular Weight: 666.43 g/mol
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Al2(SO4)3) 51.0 - 59.0 %
Solution (20 %; water) Clear colourless liquid
pH (20°C; 2 %) 2.5 - 4.0
Alkali and alkaline-earth metals Max. 0.4 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm