Dithalliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Thallium(I)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204625-25G 204625-5G
SIAL204625-25GEA 194 EUR
SIAL204625-25G SIAL204625-5G
Dithalliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Dithalliumsulfat
Formel: O₄STl₂
Molecular Weight: 504.83 g/mol
Schmelzpunkt: 632
Dichte: 6.77 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405