Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aluminiumammoniumbis(sulfat) Dodecahydrat, Ammoniumalaun
206260010
206260025
206261000
ACRO206260010EA
107
EUR
ACRO206260010
ACRO206260025
ACRO206261000
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat 99%, rein
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 453,33 g/mol Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 93,5 °C Dichte: 1,64 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149958 CAS-Nummer: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Merck Index: 13,00325 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.5 to 102.5 % |
Loss on drying | 45 % to 48 % (2 g, 300°C) |