Blei(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleidibromid
MQ200
211141-100G 211141-500G
SIAL211141-100GEA 40.8 EUR
SIAL211141-100G SIAL211141-500G
Blei(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)bromid
Formel: Br₂Pb
Molecular Weight: 367.01 g/mol
Siedepunkt: 916
Schmelzpunkt: 362
Dichte: 6.676 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00011156
CAS-Nummer: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418