Zinn(IV)bromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
71120.18
71120.30
71120.18EA
107
EUR
71120.18
71120.30
Zinn(IV)bromid ≥99%
Zinn(IV)bromid
Purity: 99%
CAS No.: 7789-67-5
Molecular Formula: SnBr4
Formula Weight: 438.33
Physical Form: Lump
Density: 3.34
Appearance: Colourless to white
Odour: Acidic
Melting Point: 31°
Boiling Point: 202°/734mm
Merck Reference: 14,8773
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011240
Formel:
Br₄Sn Siedepunkt: 202 °C (734 mmHg) Schmelzpunkt: 31 °C Dichte: 3,34 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011240 CAS-Nummer: 7789-67-5 EINECS: 232-184-5 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,8773 |