Siliciumcarbid α-Phase ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40155.22 40155.36 40155.A3
40155.22EA 74.3 EUR
40155.22 40155.36 40155.A3
Siliciumcarbid α-Phase ≥99,8% (Metall-Basis)
Siliciumcarbid
Purity: 99.8% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Formel: SiC
Schmelzpunkt: 2700 °C
Dichte: 3,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM