Siliciumcarbid, Pulver, medium 120 grit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
A11337.36EA 52.1 EUR
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
Siliciumcarbid, Pulver, medium 120 grit
Siliciumcarbid
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formel: SiC
Schmelzpunkt: 2700 °C
Dichte: 3,16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM