Siliciumcarbid, Pulver, superfein 600 grit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13561.0C
A13561.0E
A13561.36
A13561.0CEA
536
EUR
A13561.0C
A13561.0E
A13561.36
Siliciumcarbid, Pulver, superfein 600 grit
Siliciumcarbid
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formel:
SiC Molecular Weight: 40.1 g/mol Schmelzpunkt: 2700 Dichte: 3.16 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049531 CAS-Nummer: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |