Siliciumcarbid, grobes Pulver 46 grit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14470.0C A14470.0E A14470.36
A14470.0CEA 557 EUR
A14470.0C A14470.0E A14470.36
Siliciumcarbid, grobes Pulver 46 grit
Siliciumcarbid
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formel: SiC
Molecular Weight: 40.1 g/mol
Schmelzpunkt: 2700
Dichte: 3.16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM