Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357391-1KG 357391-250G
SIAL357391-1KGEA 131 EUR
SIAL357391-1KG SIAL357391-250G
Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®
Siliciumcarbid
Formel: SiC
Schmelzpunkt: 2700 °C
Dichte: 3,22 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM