Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

378097-1KG 378097-250G
SIAL378097-1KGEA 303 EUR
SIAL378097-1KG SIAL378097-250G
Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®
Siliciumcarbid
Formel: SiC
Molecular Weight: 40,1 g/mol
Schmelzpunkt: 2700 °C
Dichte: 3,22 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR