Blei(II)chlorid, dry_ultra 99,999 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidichlorid
ampuled under argon
42841.04 42841.09 42841.18
42841.04EA 69 EUR
42841.04 42841.09 42841.18
Blei(II)chlorid, dry_ultra 99,999 Metals basis
Blei(II)chlorid
Purity: 99.999% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: PbCl2 Formula Weight: 278.10 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 5.85 Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Formel: Cl₂Pb
Molecular Weight: 278.11 g/mol
Siedepunkt: 951 °C
Schmelzpunkt: 501 °C
Dichte: 5.85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011157
CAS-Nummer: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5404