Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleidichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
203572-10G 203572-50G
SIAL203572-10GEA 186 EUR
SIAL203572-10G SIAL203572-50G
Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)chlorid
Formel: Cl₂Pb
Molecular Weight: 278,11 g/mol
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 496 °C
Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011157
CAS-Nummer: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422