Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
268690-1KG
268690-250G
268690-5G
SIAL268690-1KGEA
160
EUR
SIAL268690-1KG
SIAL268690-250G
SIAL268690-5G
Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)chlorid
Formel:
Cl₂Pb Molecular Weight: 278,11 g/mol Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 496 °C Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011157 CAS-Nummer: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05422 |