Blei(II)nitrat 99.999% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidinitrat
193320100 193320500
ACRO193320100EA 79.4 EUR
ACRO193320100 ACRO193320500
Blei(II)nitrat 99.999% Trace metals basis
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331.21 g/mol
Schmelzpunkt: 470 °C (Zers.)
Dichte: 4.53 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %