Blei(II)nitrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidinitrat
211560010
211565000
211560051
ACRO211560010EA
93.9
EUR
ACRO211560010
ACRO211565000
ACRO211560051
Blei(II)nitrat 99+%
Blei(II)nitrat
Formel:
Pb(NO₃)₂ Molecular Weight: 331.21 g/mol Schmelzpunkt: 470 °C (Zers.) Dichte: 4.53 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011153 CAS-Nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |