Blei(II)oxid 99,9
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleimonoxid
12220.36
12220.A3
12220.36EA
49.9
EUR
12220.36
12220.A3
Blei(II)oxid 99,9
Blei(II)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.53
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formel:
PbO Molecular Weight: 223.2 g/mol Siedepunkt: 1470 Schmelzpunkt: 886 °C Dichte: 9.53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011164 CAS-Nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5413 |