Blei(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleimonoxid
14240.18 14240.30 14240.A1
14240.18EA 65.2 EUR
14240.18 14240.30 14240.A1
Blei(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Blei(II)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: OPb Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formel: PbO
Molecular Weight: 223,2 g/mol
Siedepunkt: 1470 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 886 °C
Dichte: 9,53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5413