Blei(II)nitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidinitrat
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 187 EUR
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Blei(II)nitrat ≥99%
Blei(II)nitrat
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331.21 g/mol
Schmelzpunkt: 470 °C
Dichte: 4.530
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432