Tetrachlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Siliciumtetrachlorid, Silicium(IV)chlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289388-100ML 289388-800ML
SIAL289388-100MLEA 202 EUR
SIAL289388-100ML SIAL289388-800ML
Tetrachlorsilan, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorsilan
Formel: Cl₄Si
Molecular Weight: 169,9 g/mol
Siedepunkt: 57,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011229
CAS-Nummer: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644