Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinndichlorid
204722-10G
204722-50G
SIAL204722-10GEA
257
EUR
SIAL204722-10G
SIAL204722-50G
Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)chlorid
Formel:
SnCl₂ Molecular Weight: 189.62 g/mol Siedepunkt: 623 Schmelzpunkt: 246 Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011241 CAS-Nummer: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08861 |