Zinn(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zinntetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217913-100G 217913-25G 217913-5G
SIAL217913-100GEA 309 EUR
SIAL217913-100G SIAL217913-25G SIAL217913-5G
Zinn(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Molecular Weight: 260,52 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929