Blei(II)carbonat basisch ≥77% (Pb-Basis), Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bleiweiß, Bleicarbonat basisch, Bleihydroxidcarbonat, Blei(II)hydroxidcarbonat
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5439.17 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Blei(II)carbonat basisch ≥77% (Pb-Basis), Puriss., Fluka™
Blei(II)carbonat basisch
Formel: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Molecular Weight: 775,63 g/mol
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 7,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078155
CAS-Nummer: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %