Blei(II)fluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lead difluoride
88282.30
88282.A1
88282.30EA
95.6
EUR
88282.30
88282.A1
Blei(II)fluorid ≥99%
Blei(II)fluorid
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Formel:
F₂Pb Molecular Weight: 245,2 g/mol Siedepunkt: 1290 °C Schmelzpunkt: 855 °C Dichte: 8,445 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011162 CAS-Nummer: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5408 |