Blei(II)iodid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidiiodid
198860500 198862500
ACRO198860500EA 77.9 EUR
ACRO198860500 ACRO198862500
Blei(II)iodid 99%
Blei(II)iodid
Formel: I₂Pb
Molecular Weight: 461.01 g/mol
Siedepunkt: 954
Schmelzpunkt: 402
Dichte: 6.16 g/cm³
MDL: MFCD00011163
CAS-Nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
Merck Index: 12,05430
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm