Blei(II)iodid ≥99,9985% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidiiodid
12724.14
12724.22
12724.14EA
144
EUR
12724.14
12724.22
Blei(II)iodid ≥99,9985% (Metall-Basis)
Blei(II)iodid
Purity: 99.9985%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formel:
I₂Pb Molecular Weight: 461.01 g/mol Siedepunkt: 954 °C Schmelzpunkt: 402 Dichte: 6.16 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011163 CAS-Nummer: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5411 |