Zinn(IV)iodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinntetraiodid
Unter Argon in Ampullen verpackt
13617.06
13617.14
13617.06EA
226
EUR
13617.06
13617.14
Zinn(IV)iodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Zinn(IV)iodid
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formel:
I₄Sn Molecular Weight: 626,33 g/mol Siedepunkt: 340 °C Schmelzpunkt: ∼ 143 °C Dichte: 4,46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036272 CAS-Nummer: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8777 |