Blei(II)oxid, yellow 99,0 Complexometric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleimonoxid
15338-250G
15338-1KG
15338-25KG
15338-250GEA
198.72
EUR
15338-250G
15338-1KG
HONC15338-25KG
Blei(II)oxid, yellow 99,0 Complexometric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Blei(II)oxid
Formel:
PbO Molecular Weight: 223.2 g/mol Siedepunkt: 1.470 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 890 °C Dichte: 9.66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011164 CAS-Nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05431 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Total N | Max. 10 ppm |