Blei(II,IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleimennige, Orangemennige, Mennige

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

11536-1KG 11536.9025
SIAL11536-1KGEA 113 EUR
SIAL11536-1KG HONE11536.9025
Blei(II,IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(II,IV)oxid
Formel: Pb₃O₄
Molecular Weight: 685,6 g/mol
Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 830 °C
Dichte: 9,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00078491
CAS-Nummer: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR