Blei(IV)oxid 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidioxid
217530050
217531000
217535000
217530025
ACRO217530050EA
46.3
EUR
ACRO217530050
ACRO217531000
ACRO217535000
ACRO217530025
Blei(IV)oxid 97+%, reinst
Blei(IV)oxid
Formel:
O₂Pb Molecular Weight: 239,2 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung) Dichte: 9,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011165 CAS-Nummer: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05424 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to black Powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Zinc (Zn) | ≤0.005 % |