Blei(IV)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidioxid
10729.09 10729.18
10729.09EA 178 EUR
10729.09 10729.18
Blei(IV)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Blei(IV)oxid
Purity: 99.995% CAS No.: 1309-60-0 Molecular Formula: PbO2 Formula Weight: 239.19 Physical Form: Powder Density: 9.38 Melting Point: 290° dec. Merck Reference: 14,5407 UN No.: 1872 MDL No.: MFCD00011165
Formel: O₂Pb
Molecular Weight: 239.2 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C (Zers.)
Dichte: 9.38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011165
CAS-Nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5407