Germanium(IV)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
190000100
190000500
190002500
ACRO190000100EA
118
EUR
ACRO190000100
ACRO190000500
ACRO190002500
Germanium(IV)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), elektronische Qualität
Germanium(IV)oxid
Formel:
GeO₂ Schmelzpunkt: 1115 °C Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011030 CAS-Nummer: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 12,04417 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |