Germanium(IV)oxid ≥99,9999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Germaniumdioxid
10510.06EA
79
EUR
10510.06
10510.14
10510.22
Germanium(IV)oxid ≥99,9999% (Metall-Basis)
Germanium(IV)oxid
Formel:
GeO₂ Molecular Weight: 104,61 g/mol Schmelzpunkt: 1086 °C Dichte: 6,239 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011030 CAS-Nummer: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |