Germanium(IV)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Germaniumdioxid
11155.22EA 849 EUR
11155.22 11155.14 11155.06
Germanium(IV)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Molecular Weight: 104,61 g/mol
Schmelzpunkt: 1086 °C
Dichte: 6,239
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 14,4409