Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12177.0005
1.12177.0025
1.12177.0002
1.12177.0005EA
109
EUR
1.12177.0005
1.12177.0025
1.12177.0002
Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)oxid
Formel:
GeO₂ Schmelzpunkt: 1110 °C Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011030 CAS-Nummer: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 12,04417 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 1115 °C |
Molar Mass | 104.61 g/mol |
Bulk Density | 1430 kg/m3 |
Density | 4.23 g/cm3 (25 °C) |