Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

199478-100G 199478-10G 199478-25G
SIAL199478-100GEA 856 EUR
SIAL199478-100G SIAL199478-10G SIAL199478-25G
Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Schmelzpunkt: 1110 °C
Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR