Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
483001-10G 483001-50G
SIAL483001-10GEA 247 EUR
SIAL483001-10G SIAL483001-50G
Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Schmelzpunkt: 1110 °C
Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417